Stampa…
4-Acetamidopiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13965-1G OR13965-5G
APOSOR13965-1GEA 69.6 EUR
APOSOR13965-1G APOSOR13965-5G
4-Acetamidopiperidine
4-Acetamidopiperidine
Formula: C₇H₁₄N₂O
Punto di fusione: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05254805
CAS Number: 5810-56-0