Stampa…
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₃
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797489
CAS Number: 364794-80-9