Stampa…
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichloronitrobenzene
OR1391-100G OR1391-500G
APOSOR1391-100GEA 109 EUR
APOSOR1391-100G APOSOR1391-500G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di ebollizione: 257…258 °C
Punto di fusione: 61…64 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007062
CAS Number: 3209-22-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III