Stampa…
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798214
CAS Number: 93668-43-0