Stampa…
3-Phenoxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 58 EUR
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
3-Phenoxypropionic acid
3-Phenoxypropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 235…245 °C
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002769
CAS Number: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4