Stampa…
Pentaethylene glycol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
OR13897-10G OR13897-5G OR13897-25G
APOSOR13897-10GEA 80 EUR
APOSOR13897-10G APOSOR13897-5G APOSOR13897-25G
Pentaethylene glycol 97%
Pentaethylene glycol
Formula: C₁₀H₂₂O₆
Peso molecolare: 238,28 g/mol
Punto di ebollizione: 338…340 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002878
CAS Number: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4