Stampa…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 56.8 EUR
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₆
Peso molecolare: 227,17 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014697
CAS Number: 4998-07-6