Stampa…
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
OR13894-1G OR13894-500MG OR13894-5G
APOSOR13894-1GEA 17.6 EUR
APOSOR13894-1G APOSOR13894-500MG APOSOR13894-5G
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C/18mmHg
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064217
CAS Number: 7021-09-2