Stampa…
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 321 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di fusione: 151…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00195574
CAS Number: 5325-04-2