Stampa…
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
OR13891-100G OR13891-25G
APOSOR13891-100GEA 216 EUR
APOSOR13891-100G APOSOR13891-25G
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001852
CAS Number: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III