Stampa…
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 23.4 EUR
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Formula: C₁₁H₁₆N₄O₂
Peso molecolare: 236,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00545964
CAS Number: 23491-48-7