3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR13863-1G
OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA
0
EUR
APOSOR13863-1G
APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formula:
C₁₂H₁₉N₃ Punto di fusione: 78…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368540 CAS Number: 672325-37-0 UN: 2735 ADR: 8,III |