Stampa…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 50.9 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Punto di fusione: 187…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06742238
CAS Number: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III