Stampa…
2-Thiophenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Thiophene-2-sulphonamide
OR13858-10G OR13858-1G OR13858-5G
APOSOR13858-10GEA 65.5 EUR
APOSOR13858-10G APOSOR13858-1G APOSOR13858-5G
2-Thiophenesulphonamide
2-Thiophenesulphonamide
Formula: C₄H₅NO₂S₂
Peso molecolare: 163,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185853
CAS Number: 6339-87-3