Stampa…
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Punto di fusione: 117…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743754
CAS Number: 26944-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III