Stampa…
2-Amino-4-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13856-5G OR13856-25G
APOSOR13856-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437849
CAS Number: 10201-73-7