Stampa…
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 118 EUR
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,48 g/mol
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03844855
CAS Number: 78686-77-8