Stampa…
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1383-1G OR1383-250MG OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA 16.1 EUR
APOSOR1383-1G APOSOR1383-250MG APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Formula: C10H14N2O
Peso molecolare: 178,2300 g/mol
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03197165
CAS Number: 159724-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III