(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G
OR1380-5G
OR1380-250MG
APOSOR1380-1GEA
43.7
EUR
APOSOR1380-1G
APOSOR1380-5G
APOSOR1380-250MG
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Peso molecolare: 200,28 g/mol Punto di ebollizione: 98…110 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419256 CAS Number: 259537-92-3 UN: 2735 ADR: 8,III |