Stampa…
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
OR13740-100G OR13740-25G
APOSOR13740-100GEA 1060 EUR
APOSOR13740-100G APOSOR13740-25G
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Formula: C₇H₆N₄S
Peso molecolare: 178,22 g/mol
Punto di fusione: 242…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00473692
CAS Number: 2002-04-2