Stampa…
3-Iodo-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 181 EUR
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iodo-o-toluic acid
3-Iodo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇IO₂
Peso molecolare: 262,05 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00270112
CAS Number: 133232-56-1