4-Bromoanthranilic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di fusione: 230…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03618454 CAS Number: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |