Stampa…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 43.5 EUR
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Punto di fusione: 169…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006441
CAS Number: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2