Stampa…
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13728-5G OR13728-1G OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13728-5G APOSOR13728-1G APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657152
CAS Number: 703-82-2