Stampa…
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
OR13726-10G OR13726-5G
APOSOR13726-10GEA 297 EUR
APOSOR13726-10G APOSOR13726-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C10H9NO3
Peso molecolare: 191,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265451
CAS Number: 10242-01-0