Stampa…
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromoindole-2-carboxylate, Ethyl 3-Bromoindole-2-carboxylate, 3-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR13723-1G OR13723-25G OR13723-5G
APOSOR13723-1GEA 59.7 EUR
APOSOR13723-1G APOSOR13723-25G APOSOR13723-5G
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 268,11 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02071793
CAS Number: 91348-45-7