Stampa…
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 17.6 EUR
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formula: C₁₅H₁₅N
Peso molecolare: 209,29 g/mol
Punto di fusione: 111…117 °C
Densità: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082627
CAS Number: 41532-84-7