Stampa…
3-Bromo-2-methylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13721-1G OR13721-5G
APOSOR13721-1GEA 91.6 EUR
APOSOR13721-1G APOSOR13721-5G
3-Bromo-2-methylthiophene
3-Bromo-2-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,0622 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033008
CAS Number: 30319-05-2