Stampa…
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 50.2 EUR
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Punto di ebollizione: 73…75 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043882
CAS Number: 77893-68-6