Stampa…
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 58 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656116
CAS Number: 79822-46-1