Stampa…
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 43.7 EUR
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₄
Peso molecolare: 156,10 g/mol
Punto di fusione: 265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075671
CAS Number: 89282-12-2