Stampa…
3-Isopropylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13714-1G OR13714-5G OR13714-250MG
APOSOR13714-1GEA 35 EUR
APOSOR13714-1G APOSOR13714-5G APOSOR13714-250MG
3-Isopropylbenzoic acid 98%
3-Isopropylbenzoic acid
Formula: C10H12O2
Peso molecolare: 164,2011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038906
CAS Number: 5651-47-8