Stampa…
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 68.3 EUR
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 90 °C/2mmHg
Punto di fusione: 19…20 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191886
CAS Number: 40052-13-9