Stampa…
Hexamethylphosphoramide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13709-100G OR13709-25G
APOSOR13709-100GEA 94.5 EUR
APOSOR13709-100G APOSOR13709-25G
Hexamethylphosphoramide 98%
Hexamethylphosphoramide
Formula: C₆H₁₈N₃OP
Punto di ebollizione: 230…232 °C/740mmHg
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008303
CAS Number: 680-31-9
EINECS: 211-653-8