Stampa…
6-Aminohexan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-1-hexanol
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 27.7 EUR
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 136…139 °C
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008241
CAS Number: 4048-33-3