Stampa…
6-Methylnicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR13706-25G OR13706-1G
APOSOR13706-25GEA 65.5 EUR
APOSOR13706-25G APOSOR13706-1G
6-Methylnicotinic acid 98%
6-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006341
CAS Number: 3222-47-7