Stampa…
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
OR1370-1G OR1370-5G
APOSOR1370-1GEA 90.2 EUR
APOSOR1370-1G APOSOR1370-5G
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084846
CAS Number: 6318-43-0