Benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Benzoxazole
OR13697-25G
OR13697-100G
OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA
21.9
EUR
APOSOR13697-25G
APOSOR13697-100G
APOSOR13697-500G
Benzoxazole
Benzoxazole
Formula:
C₇H₅NO Punto di ebollizione: 181…183 °C Punto di fusione: 27…31 °C Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005765 CAS Number: 273-53-0 EINECS: 205-988-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |