1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR13693-100G
OR13693-25G
APOSOR13693-100GEA
133
EUR
APOSOR13693-100G
APOSOR13693-25G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formula:
C₆H₁₆Cl₂OSi₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000877 CAS Number: 2362-10-9 |