Stampa…
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
OR13687-25G OR13687-5G
APOSOR13687-25GEA 108 EUR
APOSOR13687-25G APOSOR13687-5G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₅
Peso molecolare: 252,27 g/mol
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08704233
CAS Number: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2