Stampa…
Idebenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR13682-1G OR13682-5G OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA 51 EUR
APOSOR13682-1G APOSOR13682-5G APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Formula: C₁₉H₃₀O₅
Peso molecolare: 338,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274552
CAS Number: 58186-27-9