Stampa…
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 118 EUR
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,07 g/mol
Punto di fusione: 26…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00230583
CAS Number: 90347-66-3