Stampa…
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13676-1G OR13676-250MG OR13676-5G
APOSOR13676-1GEA 72.5 EUR
APOSOR13676-1G APOSOR13676-250MG APOSOR13676-5G
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Formula: C₇H₈Br₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1000018-10-9