Stampa…
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13675-5G OR13675-25G
APOSOR13675-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13675-5G APOSOR13675-25G
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂H₂BrN₃
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01421960
CAS Number: 7343-33-1