5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆N₂O Punto di fusione: 186…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01938124 CAS Number: 15579-15-4 |