Stampa…
2-Bromocarbazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13661-1G OR13661-5G OR13661-25G
APOSOR13661-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13661-1G APOSOR13661-5G APOSOR13661-25G
2-Bromocarbazole
2-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750430
CAS Number: 3652-90-2