Stampa…
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13660-1G OR13660-5G
APOSOR13660-1GEA 74.2 EUR
APOSOR13660-1G APOSOR13660-5G
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Formula: C₇H₅BrN₂O
Peso molecolare: 213,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01893032
CAS Number: 39513-26-3