Stampa…
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO
Punto di fusione: 258…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01659957
CAS Number: 19997-54-7