Stampa…
2-Chlorobenzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
OR13659-5G OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA 23.4 EUR
APOSOR13659-5G APOSOR13659-1G
2-Chlorobenzoxazole 97%
2-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 201…202 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005766
CAS Number: 615-18-9
EINECS: 210-414-5