Stampa…
Atropic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropic acid 98%
Atropic acid
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046531
CAS Number: 492-38-6
EINECS: 207-753-6